Principaux documents
492248
Sigma-Aldrich
Dimethyl succinate-2,2,3,3-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
Dimethyl butanedioate-2,2,3,3-d4
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2CCD2CD2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Pf
18-19 °C (lit.)
Densité
1.148 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C(=O)OC)C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
Clé InChI
MUXOBHXGJLMRAB-KHORGVISSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup