145777
3-Methyl-2-cyclopentenone
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
Point d'ébullition
74 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
3-5 °C (lit.)
Densité
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup