426229
Formic acid-d2
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
Synonyme(s) :
Perdeuterioformic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Concentration
95 wt. % in D2O
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
Point d'ébullition
100.8 °C (lit.)
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Densité
1.273 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H]OC([2H])=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup