Principaux documents
487686
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-TEMPO-d17
97 atom % D, 95% (CP)
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, TEMPOL-d17
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9D17HNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Qualité
for ESR-spectroscopy
Niveau de qualité
Pureté isotopique
97 atom % D
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Pf
69-71 °C (lit.)
Changement de masse
M+17
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D
Clé InChI
UZFMOKQJFYMBGY-DEMDKEALSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,spleen
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1