92688
5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide
for ESR-spectroscopy
Synonyme(s) :
DMPO
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ESR-spectroscopy
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
75 °C/0.4 mmHg (lit.)
Pf
25-29 °C (lit.)
Densité
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(C)CCC=[N+]1[O-]
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(2)4-3-5-7(6)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
VCUVETGKTILCLC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup