484881
4-[Bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]benzaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
193-195 °C/0.08 mmHg (lit.)
Pf
60-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
amine
ester
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(CCOC(C)=O)CCOC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO5/c1-12(18)20-9-7-16(8-10-21-13(2)19)15-5-3-14(11-17)4-6-15/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3
Clé InChI
HYLXLGFSGXFLFE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable