392154
4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
99%
Synonyme(s) :
4-Formyl-5-methyl-1H-imidazole, 4-Methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-Methyl-5-formylimidazole, 4-Methylimidazol-5-carboxaldehyde, 4-Methylimidazole-5-carbaldehyde, 5-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 5-Methyl-3H-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-Methyl-4-imidazolecarboxaldehyde, 5-Methylimidazol-4-carboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
168-170 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
Cc1nc[nH]c1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-5(2-8)7-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]-propan-2-ol (BIPO).
- 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]propane (BIP).
- {acetatoaqua[[(4-methylimidazol-5-yl)methylene]histamine]-copper(II)} perchlorate.
- Schiff base condensates with tris(2-aminoethyl)amine (tren) or tris(3-aminopropyl)amine (trpn).
It may be used in the synthesis of the following:
- Imidazolate-based metal organic framework (MOF) membrane.
- 3,11-bis(4-imidazolylmethyl)-7-methyl-3,7,11,17-tetraazabicyclo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-triene, a 4-imidazolyl derivative of a 14-membered tetraazamacrocycle.
- Cu(II) eight and six coordinate compounds.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable