Key Documents
D36003
Sigma-Aldrich
3,4-Dibenzyloxybenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CH2O)2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.37
Numéro Beilstein :
1132811
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
91-94 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C21H18O3/c22-14-19-11-12-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)21(13-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
Clé InChI
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Giovanna Baron et al.
Biochemical pharmacology, 173, 113726-113726 (2019-11-30)
The aim of this work was to profile, by using an HPLC-MS/MS method, cranberry compounds and metabolites found in human urine after ingestion of a highly standardized cranberry extract (Anthocran®). Two different strategies were adopted for the data analysis: a