454095
Acetamide-d5
99 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
221 °C (lit.)
Pf
78-80 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]N([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3/hD2
Clé InChI
DLFVBJFMPXGRIB-OMNVKBNWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable