589780
D-Methionine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -23.1°, c = 1 in 1 M HCl
Pf
273 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[13CH3]SCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1+1
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-GBXCHUEOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1