696757
Lignocellulose-13C High DP from maize
97 atom % 13C
About This Item
Code UNSPSC :
12352201
Produits recommandés
Pureté isotopique
97 atom % 13C
Forme
solid
Composition
Saccarides, 76.5 % (w/w) HPLC
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable