Key Documents
740519
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,1,2,2-d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
NH2CD2CD2OPO3H2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])OP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
Clé InChI
SUHOOTKUPISOBE-LNLMKGTHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable