453137
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
181-185 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES
Oc1c(Br)cc(C=O)cc1Br
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-3,11H
Clé InChI
SXRHGLQCOLNZPT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable