Key Documents
431117
Sigma-Aldrich
Diacetoxydimethylsilane
98%
Synonyme(s) :
Dimethyldiacetoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO2)2Si(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.24
Numéro Beilstein :
1769843
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
Point d'ébullition
163 °C (lit.)
Pf
−12.5 °C (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[Si](C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O4Si/c1-5(7)9-11(3,4)10-6(2)8/h1-4H3
Clé InChI
RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
153.3 °F - closed cup - (own results)
Point d'éclair (°C)
67.4 °C - closed cup - (own results)
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter