102091
3-Diethylaminophenol
97%
Synonyme(s) :
3-(Diethylamino)phenol, m-(Diethylamino)phenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
170 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
69-72 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H15NO/c1-3-11(4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
WAVOOWVINKGEHS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
285.8 °F
Point d'éclair (°C)
141 °C