Key Documents
W318844
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-furanthiol
natural, 1% in Sunflower oil
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.17
Numéro FEMA:
3188
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
13.055
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
botanical
Qualité
Halal
Kosher
natural
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
Point d'ébullition
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
meaty; roasted; sulfurous
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
Clé InChI
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable