Key Documents
439797
Sigma-Aldrich
Calcium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Calcium diiodide
About This Item
Formule linéaire :
CaI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Gamme de produits
AnhydroBeads
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
beads
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
779 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable