Key Documents
439738
Sigma-Aldrich
Manganese(II) iodide
anhydrous, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Manganese diiodide, Manganese iodide, Manganous iodide
About This Item
Formule linéaire :
MnI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder or crystals (or flakes)
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
80 °C (dec.) (lit.)
Densité
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Mn]I
InChI
1S/2HI.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
QWYFOIJABGVEFP-UHFFFAOYSA-L
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges