381438
Benzaldehyde dimethyl acetal
95%
Synonyme(s) :
α,α-Dimethoxytoluene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
87-89 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acetal
ether
phenyl
Chaîne SMILES
COC(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
Clé InChI
HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup