Key Documents
369047
Sigma-Aldrich
(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Synonyme(s) :
NSC 82468
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CO2CCH2P(C6H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
178 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phosphine
Chaîne SMILES 
[Br-].CC(C)(C)OC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O2P.BrH/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,19H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZGLFRTJDWWKIAK-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation reactions
  • Wittig reaction
  • Wittig methylenation
  • Preparation of N-(phenylmethyl)-cis-pyrrolidinediacetic acid esters via double aza-Michael addition reaction
  • Stereoselective preparation of of α-fluoro-α,β-unsaturated esters via deprotonation, followed by fluorination and stereoselective Wittig olefination with aldehydes
  • Wittig chain extension reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable