338923
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
99%
Synonyme(s) :
1-(Trimethylsilyl)-2-phenylacetylene, Phenylethynyl-trimethylsilane, Trimethyl(phenylethynyl)silane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
pb
87-88 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14Si/c1-12(2,3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup