328650
tert-butylate de potassium solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Potassium tert-butylate, Potassium-2-methylpropan-2-olate solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: potassium
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.902 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Clé InChI
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- comme catalyseur de l'interestérification de l'huile de colza par l'acétate de méthyle.
- pour faciliter les réarrangements de Sommelet–Hauser des ylures d'ammonium dérivés d'acides aminés N-benzyliques en conditions douces.
- comme précurseur organo-métallique dans la synthèse de films ferroélectriques de KNbO3 par la méthode du dépôt chimique en phase vapeur.
- pour préparer de la 3-potassiooxaméthylpyridine, un catalyseur.
- comme réactif du type base alcoxyde forte.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.