306894
3-Hexyne
99%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
186 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Densité
0.723 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC#CCC
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
6.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-14 °C - closed cup