291145
N-Ethylmethylamine
97%
Synonyme(s) :
N-Methylethylamine, NMEA
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
8.53 psi ( 20 °C)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
Point d'ébullition
36-37 °C (lit.)
Densité
0.688 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCNC
InChI
1S/C3H9N/c1-3-4-2/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
<-29.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< -34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles