282332
Benzenesulfonyl fluoride
99%
Synonyme(s) :
Phenylsulfonyl fluoride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
Point d'ébullition
207-208 °C (lit.)
Densité
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5FO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
IDIPWEYIBKUDNY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup