Key Documents
280925
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropiophenone
98%
Synonyme(s) :
tert-Butyl phenyl ketone, Pivalophenone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro Beilstein :
1906460
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
219-222 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-11(2,3)10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
OECPUBRNDKXFDX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The electrocarboxylation of 2,2-dimethylpropiophenone has been carried out in N-methyl-2-pyrrolidone in a diaphragmless cell equipped with a carbon cathode and an aluminium sacrificial anode.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
An unexpected ring carboxylation in the electrocarboxylation of aromatic ketones.
Scialdone ONOFRIO, et al.
Electrochimica Acta, 51(17), 3500-3505 (2006)