T71803
Pivalic acid
99%
Synonyme(s) :
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
9.75 mmHg ( 60 °C)
Pureté
99%
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Point d'ébullition
163-164 °C (lit.)
Pf
32-35 °C (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
Clé InChI
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- As a co-catalyst with palladium for the arylation of unactivated arenes and N-heterocycles.
- As an additive to facilitate the carbonylative suzuki reactions to synthesize biaryl ketones from aryl iodides and arylboronic acids by using palladium nanoparticles as catalyst.
- In the cyclization reaction of benzamides with alkynes to synthesize isoquinolones in the presence of 8-aminoquinoline ligand and cobalt catalyst.
Attention
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges