405612
1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
99%
Synonyme(s) :
(1-Hydroxycyclohexyl)phenylmethanone, 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Benzoylcyclohexanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Point d'ébullition
175 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
47-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1(CCCCC1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O2/c14-12(11-7-3-1-4-8-11)13(15)9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-10H2
Clé InChI
QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
327.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
164 °C - closed cup