251852
tert-Butyl isothiocyanate
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
Point d'ébullition
30-32 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
10.5-11.5 °C (lit.)
Densité
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isothiocyanate
Chaîne SMILES
CC(C)(C)N=C=S
InChI
1S/C5H9NS/c1-5(2,3)6-4-7/h1-3H3
Clé InChI
ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup