248967
Acide (R)-(−)-α-méthoxyphénylacétique
99%
Synonyme(s) :
Acide O-méthyl-D-mandélique
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −146°, c = 0.5 in ethanol
Pf
66-68 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
phenyl
Chaîne SMILES
CO[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m1/s1
Clé InChI
DIWVBIXQCNRCFE-MRVPVSSYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable