369675
(S)-(+)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride
99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-MTPA-Cl, Acide chlorhydrique de Mosher
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
213-214 °C (lit.)
Densité
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
ether
fluoro
phenyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CO[C@@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter