Key Documents
248983
Sigma-Aldrich
Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacétique
99%
Synonyme(s) :
Acide O-méthyl-L-mandélique
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OCH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro Beilstein :
2361718
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]17/D +150°, c = 1 in ethanol
Pf
64-66 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
phenyl
Chaîne SMILES 
CO[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m0/s1
Clé InChI
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Application
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • Acyclonucleoside phosphonates structural analogs of adefovir
  • Labeled discodermolide for studying binding to tubulin
  • 10-Isocyano-4-cadinene used for antifouling activity
Reactant involved in studies of immunostimulating chromanones gonytolides A-C
Reactant involved in:
  • Hydroxylations and epoxidations
  • Hydrogenations
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at