24045
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
5-Chloro-n-valeraldehyde ethylene acetal
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457
Point d'ébullition
56-58 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.109 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ether
Chaîne SMILES
ClCCCCC1OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c8-4-2-1-3-7-9-5-6-10-7/h7H,1-6H2
Clé InChI
GFTDGDAKGDUYGO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85.0 °C - closed cup