420069
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
6-Nitroveratryloxycarbonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
product name
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate, 97%
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
125 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(COC(Cl)=O)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO6/c1-16-8-3-6(5-18-10(11)13)7(12(14)15)4-9(8)17-2/h3-4H,5H2,1-2H3
Clé InChI
RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
Application
- Preparation of inactive, caged protein conjugates which can be activated by irradiating near-ultraviolet light.
- Solid-phase synthesis of base-sensitive S-acylthioethyl (SATE)-prooligonucleotides.
- Modification of surface properties by introducing photocleavable NVOC moiety into chitosan to control cell attachment.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges