195464
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
98%
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dihydroxy-p -benzoquinone, 2,5-Dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Anilic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
235 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,7,10H
Clé InChI
QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable