431982
2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
98%
Synonyme(s) :
2,6-Dichloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Dichloro-p-benzoquinone, 2,6-Dichlorobenzoquinone, 2,6-Dichloroquinone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
122-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC1=CC(=O)C=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6H2Cl2O2/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H
Clé InChI
JCARTGJGWCGSSU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 2,3,5-Trichloro-1,4-dihydroquinone
- 2,3,5-trichloro-1,4-benzoquinone
- 2,6-Dichloro-1,4-dihydroquinone
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable