T61301
Triethyl phosphonoacetate
98%
Synonyme(s) :
(Diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester, Diethyl ethoxycarbonylmethylphosphonate, NSC 13898, NSC 16128, Triethyl carboxymethylphosphonate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Horner-Wadsworth-Emmons reactions
- Intramolecular Heck-type cyclization and isomerizations
- Tsuji-Trost type reactions
- Intramolecular aryne-ene reactions
- Synthesis of aldehydes
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup