Key Documents
185949
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane-d9
99 atom % D
Synonyme(s) :
tert-Butyl-d9 chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)3CCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pression de vapeur
5.11 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.3819 (lit.)
Point d'ébullition
51-52 °C (lit.)
Pf
-25 °C (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clé InChI
NBRKLOOSMBRFMH-GQALSZNTSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23.00 °C - closed cup
Valerie L Colley et al.
Drug testing and analysis, 7(3), 241-246 (2014-10-11)
South American 'crack' cocaine, produced directly from coca leaf, can be distinguished from US domestically produced crack on the basis of occluded solvent profiles. In addition, analysis of domestically produced crack indicates the solvents that were used for cocaine hydrochloride