170968
5-Nitro-2-furaldehyde
99%
Synonyme(s) :
5-Nitrofurfural
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.59 (lit.)
Point d'ébullition
121 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
37-39 °C (lit.)
Densité
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitro
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
Clé InChI
SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges