138185
Hydroxyacetone
contains ≤500 ppm sodium carbonate as stabilizer, technical grade, 90%
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-2-propanone, Acetol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
liquid
Contient
≤500 ppm sodium carbonate as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
145-146 °C (lit.)
Pf
−17 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
Clé InChI
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
133.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56.5 °C - closed cup