126373
3,4-Dimethylaniline
98%
Synonyme(s) :
3,4-Xylidine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Point d'ébullition
226 °C (lit.)
Pf
49-51 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
Chaîne SMILES
Cc1ccc(N)cc1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges