Production de vaccins à ARNm
Étapes d'un procédé de production de vaccins à ARNm
L'introduction d'un ARNm dans le cytosol d'une cellule peut induire la production d'une protéine cible déclenchant une réponse immunitaire à des fins de vaccination. La force et le potentiel de la technologie de l'ARNm ont été démontrés par le développement de vaccins contre la COVID-19 avec une vitesse et une efficacité sans précédent.
La mise au point et la fabrication des vaccins à ARNm sont relativement simples, transposables et extrêmement rapides. L'ARNm est produit par synthèse in vitro selon un procédé enzymatique, et il n'est pas nécessaire de retirer les cellules ou les protéines des cellules hôtes. Ce procédé de fabrication simplifié permet aux installations conformes aux BPF de basculer sur une nouvelle protéine cible en un court laps de temps, avec une adaptation minimale du procédé et de la formulation.
Articles techniques apparentés
- La technologie de l'ARNm repose sur des systèmes d'administration non viraux et offre une grande polyvalence. L'introduction d'un ARNm dans le cytosol d'une cellule peut induire la production d'une protéine cible qui peut servir d'agent thérapeutique ou prophylactique, agir comme un antigène pour déclencher une réponse immunitaire à des fins de vaccination, remplacer une protéine défectueuse ou activer une réponse anti-tumorale.
- See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
- Get a step-by-step overview of the plasmid DNA manufacturing process and the challenges in pDNA downstream purification. Read our free pDNA downstream purification eBook for mRNA, plasmid-based DNA Vaccines, and Viral Vector applications.
- We discuss the final filtration step of plasmid DNA manufacturing and its key considerations and challenges. Download our free pDNA downstream purification eBook.
- How are ultrafiltration and diafiltration used in plasmid DNA manufacturing and how should you optimize this process? Learn more in our technical article and download our free eBook.
- Afficher tout (4)
Optimiser la production d'ADN plasmidique
Du fait du rôle central de la matrice d'ADN dans la production de vaccins à ARNm, le design et la pureté de la matrice sont des facteurs importants pour l'optimisation de l'ARNm produit. Différentes technologies peuvent être employées. La méthode traditionnelle repose sur l'amplification de l'ADN plasmidique dans des cellules bactériennes ; les étapes de purification qui s'ensuivent doivent être conçues de façon à donner un ADNp circulaire pur et concentré, qui est ensuite linéarisé. Notre technologie distincte de génération de matrice d'ADN, basée sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR), s'est démarquée d'autres technologies de fabrication d'ARNm grâce à certains avantages.
Maximiser la quantité d'ARNm récupéré
La pureté de l'ARNm est un élément déterminant pour le rendement et l'efficacité. L'élimination des impuretés réduit les réponses immunitaires innées et permet d'atteindre des niveaux d'expression bien supérieurs pour les protéines rapporteurs. Après transcription in vitro, les impuretés issues des produits et du procédé de fabrication doivent être retirées. Il peut s'agir notamment d'endotoxines, d'ARN double brin immunogène (ARNdb), de matrices d'ADN résiduelles, d'ARN polymérase, d'hybrides d'ARN-ADN, de structures d'ARN secondaires (contaminants en épingle à cheveux), ou d'impuretés élémentaires. Ces impuretés peuvent induire de fortes réactions inflammatoires et des effets secondaires ; elles doivent donc être étroitement contrôlées avant la libération du produit.
Obtenir un ARNm de pureté adéquate
La purification de l'ARNm peut être assurée de différentes manières : filtration à flux tangentiel (TFF), appariement d'ions en phase inverse, échange d'anions (AEX), chromatographie hydrophobe (HIC) et chromatographie d'affinité avec capture par poly(dT). Les étapes chromatographiques sont suivies d'une concentration et d'une diafiltration finales servant à maximiser la pureté et à transférer l'ARNm dans le tampon de formulation ou de stockage approprié.
Optimiser l'administration du vaccin
L'ARNm purifié doit être intégré dans la particule qui servira de vecteur d'administration. Les nanoparticules lipidiques (NPL) sont couramment employées dans ce sens ; elles permettent aussi de protéger l'ARNm de la dégradation. Les lipides doivent être choisis en fonction de la voie d'administration souhaitée, pour atteindre une efficacité maximale et une biodistribution optimale. Les autres aspects à prendre en compte lors du choix des lipides sont le type des lipides, leur origine et leur qualité.
Purification
Atteignez vos objectifs de rendement, d'efficacité et de quantité d'ARNm récupéré tout en garantissant une élimination robuste des impuretés.
- Solutions Mobius FlexReady pour la TFF, et systèmes Cogent
- Transcription in vitro et ajout enzymatique de la coiffe avec les produits chimiques Emprove®
- Transcription in vitro et réactions enzymatiques avec les agitateurs à usage unique Mobius®
- Solutions Mobius FlexReady pour la chromatographie
- Filtration à flux tangentiel (UF/DF) avec les Capsules® Pellicon® avec membrane Ultracel®
Formulation
Sélectionnez une formulation optimisée assurant une administration efficace du vaccin.
Filtration stérilisante finale et remplissage final
Il est essentiel pour la sécurité des patients de réaliser une filtration stérilisante, une formulation et un remplissage final robustes et fiables des vaccin à ARNm.
Logiciel d'analyse et technologies PAT
Il est possible d'utiliser des technologies d'analyse des procédés (PAT) et un logiciel d'analyse pour intégrer la qualité aux procédés de fabrication de vaccins à sous-unités protéiques en surveillant et en contrôlant les procédés en ligne et en temps réel.
Ressources apparentées
Workflow : mRNA Manufacturing and Formulation. Products. Services. Expertise
Webinaire : Make It Right: Best Practices for mRNA Manufacturing
Webinaire : Unlocking the Potential of mRNA Vaccines and Therapeutics: A Manufacturing Perspective
Webinaire : Formulation Development of Lipid-Based RNA Delivery and Vaccines
Webinaire : Racing to Develop COVID-19 Vaccines and Therapies that Meet Regulatory Expectations
Webinaire : Single-Use Technology for mRNA Manufacturing
Communiqué de presse : Merck Acquires AmpTec to Expand mRNA Capabilities for Vaccines, Treatments, and Diagnostics
Webinaire : Strategies for Successful Formulation Development of Lipid-Based RNA Delivery and Vaccines
Webinaire : Effective and Efficient Design of a Downstream Purification Process for Plasmid DNA
Webinaire : How to bring your LNP formulation to clinical/commercial manufacturing via CTDMO services