1724350
USP
Zaleplon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
CL-284846, N-[3-(3-Cyanopyrazolo-[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl)-N-ethylacetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zaleplon
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(C(C)=O)c1cccc(c1)-c2ccnc3c(cnn23)C#N
InChI
1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3
Clé InChI
HUNXMJYCHXQEGX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554) , GABRB1(2560) , GABRG2(2566)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable