1266008
USP
Ethyl maltol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, Ethyl maltol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethyl maltol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
85-95 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Clé InChI
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Maltol
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable