PHR3198
Maltol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, Larixinic acid, Maltol
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1375003
Famille d'API
maltol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
1364 °F
Limite d'explosivité
25 %
Conditionnement
pkg of 1 g
Pf
160-164 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
Clé InChI
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable