Principaux documents
T1394
Sigma-Aldrich
Trifluoromethanesulfonic acid
Synonyme(s) :
Triflic acid
About This Item
Formule linéaire :
CF3SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.08
Beilstein:
1812100
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Pression de vapeur
8 mmHg ( 25 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.327 (lit.)
pb
162 °C (lit.)
Densité
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
Clé InChI
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Application
Deglycosylation agent
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup