P7296
Peptone from animal tissue
BioReagent, Type I, suitable for plant cell culture, from meat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
animal (meat)
Type
Type I
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
Clé InChI
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable