Principaux documents
D0750
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-glutamic acid bis(cyclohexylammonium) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20N2O6S · 2C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.76
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.C3CCC(CC3)NC4CCCCC4.CN(C)c5cccc6c(cccc56)S(=O)(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O6S.2C12H23N/c1-19(2)14-7-3-6-12-11(14)5-4-8-15(12)26(24,25)18-13(17(22)23)9-10-16(20)21;2*1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h3-8,13,18H,9-10H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23);2*11-13H,1-10H2/t13-;;/m0../s1
Clé InChI
WSDYWOBTDRXBJG-GXKRWWSZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable