567205
Tetramethylthiuram monosulfide
97%
Synonyme(s) :
UNADS
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
107-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
InChI
1S/C6H12N2S3/c1-7(2)5(9)11-6(10)8(3)4/h1-4H3
Clé InChI
REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
312.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
156 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves