PHR1835
Nicotinate de méthyle
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Nicotinate de méthyle, Ester méthylique d’acide nicotinique
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000398
Famille d'API
methyl nicotinate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
pb
204 °C (lit.)
Pf
42-44 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3